Magnetrührer, Maxi MR 1 digital IKAMAG®
Supplier: IKA
Certificates
About this item
Leistungsstarke Magnetrührer mit digitaler LED-Anzeige.
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Blockierfester Motor
- Zeitschaltuhr 0-56 Min. mit Dauerschaltung
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Caution:
Specifications
- Catalog No:
- IKAA25002978
- Modell:
- Maxi MR 1 digital plus
- Drehzahlbereich:
- 0 - 600 min⁻¹
- Max. Rührmenge H₂O:
- 150 L
- Plattenmaterial:
- Edelstahl
- Plattengröße:
- 500×500 mm
- Gewicht:
- 16 kg
- Motorleistung Aufnahme/Abgabe:
- 80/35 W
- B×T×H:
- 505×585×110 mm