Versa Vials™
Vials, with 9 mm opening for sampling and pipette use, 2,00 ml, 12×32 mm, Glas, Braun, Nein, 12 mm
Artikelnr. REST22697
Anbieter: Restek
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Mit Deckel:Nein
- Verschlussgröße:12 mm
- Ø×H:12×32 mm
- Kapazität:2,00 ml
- Farbe:Braun
- Bezeichnung:Vials, with 9 mm opening for sampling and pipette use
- Material:Glas