Slide boxes
Slide box, Grün, PS, 100, 210×166×30 mm
Artikelnr. KOEHK-2451
Anbieter: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Springe zu:
Product Details & Documents
Green polystyrene slide box for 100 microscope slides.
- Coloured
- Stackable with dustproof hinged lid
- Interlocked and index card
Spezifikationen
- Anzahl Objektträger:100
- Farbe:Grün
- Bezeichnung:Slide box
- Material:PS
- Seq:01
- B×T×H:210×166×30 mm