AuftragsverfolgungKontakt
Human skeleton replica | Avantor
Human skeleton replica
Disarticulated human skeleton replica, 4,8 kg, 485×270×425 mm
Artikelnr. BINH1000025
Marketsource
Anbieter:   3B Scientific
Human skeleton replica
Artikelnr. BINH1000025
Anbieter:  3B Scientific
Marketsource
Human skeleton replica
Human skeleton replica
Disarticulated human skeleton replica, 4,8 kg, 485×270×425 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The replica of the human dis-articulated skeleton includes one hand and foot on wire, and one hand and foot loosely articulated.
  • Skull's calvarium sectioned for a closeup view, and the jaw is hinged
  • Sternum's intracostal cartilage is attached
  • Every other bone is life-sized and separated
This disarticulated skeleton is great for any study of the anatomy of the human skeleton.
Lieferumfang: Supplied in a sturdy partitioned cardboard storage box.
Spezifikationen
  • Gewicht:
    4,8 kg
  • Bezeichnung:
    Disarticulated human skeleton replica
  • B×T×H:
    485×270×425 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.