AuftragsverfolgungKontakt
Spoon spatula, micro | Avantor
Spoon spatula, micro
130 mm, 10 mm, 5 mm
Artikelnr. HAMMHSN047-13
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Spoon spatula, micro
Artikelnr. HAMMHSN047-13
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Spoon spatula, micro
Spoon spatula, micro
130 mm, 10 mm, 5 mm
Preis
5,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double ended spoon spatula made of stainless steel.
Spezifikationen
  • Länge:
    130 mm
  • Seq:
    01
  • Klingenbreite:
    5 mm
  • Spitzenlänge:
    10 mm