Diffusionszelle nach Conway
Conway-Diffusionszelle mit zwei Kammern, PP, Transparent, 10 mm, 60 mm
Artikelnr. BELAF409410000
Anbieter: Bel-Art Products, a Part of SP
Springe zu:
Product Details & Documents
Conway-Diffusionszellen aus glattem, weißem PP-Spritzguss mit ungefärbtem, durchsichtigem Deckel.
- Obrink modification of the cell
- Knob on the cover used to raise it
- Circular moat of the cell receives the cover sealing off the outermost chamber
- Steam autoclavable at 121 °C
Zur Bestimmung von Kohlenstoffdioxid, Ammoniak oder Alkohol im Blut oder Serum mittels der Diffusionsmethode.
Spezifikationen
- Ø:60 mm
- Farbe:Transparent
- Bezeichnung:Conway-Diffusionszelle mit zwei Kammern
- Länge:10 mm
- Material:PP