Urine collection containers, with self-adhesive lid
Artikelnr. BOET06.073.1400
Lieferant: BOETTGER PAUL
Spezifikationen
- Kapazität:100 ml
- Bezeichnung:Urine cup with printed self-adhesive lid, PP
- Environmentally Preferable:
- VE:1.000
Spezifikationen
Über diesen Artikel
PP, translucent.
- Resistant to pressure and shatterproof, graduated
- Tight sealing lid, no leakage, no inconvenient smells
- Lids can be easily and clearly written on
- Content can be poured out easily after perforation
Ideal for collection and storage of urine samples.
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904