H-frame COMPLETE
H-frame, 6,5 kg, 500×250×800 mm
Artikelnr. BOCH5641
Anbieter: BOCHEM
Springe zu:
Product Details & Documents
Cast iron, green varnished.
- Incl. aluminium rods (Diameter 12 mm)
- Incl. bossheads
Spezifikationen
- Bezeichnung:H-frame
- B×T×H:500×250×800 mm
- Gewicht:6,5 kg