AuftragsverfolgungKontakt
Stand, H-type, MINI | Avantor
Stand, H-type, MINI
H-stand, MINI, 210×200 mm, 1,2 kg, Grün, Rods with Ø 8 and 12 mm
Artikelnr. BOCH5640
Anbieter:   BOCHEM
Stand, H-type, MINI
Artikelnr. BOCH5640
Anbieter:  BOCHEM
Stand, H-type, MINI
Stand, H-type, MINI
H-stand, MINI, 210×200 mm, 1,2 kg, Grün, Rods with Ø 8 and 12 mm
Preis
177,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cast iron, green varnished.
  • For rods of diameter 8 and 12 mm
Spezifikationen
  • Für:
    Rods with Ø 8 and 12 mm
  • Farbe:
    Grün
  • Bezeichnung:
    H-stand, MINI
  • L×B:
    210×200 mm
  • Gewicht:
    1,2 kg