AuftragsverfolgungKontakt
Bossheads, TECHNO | Avantor
Bossheads, TECHNO
Aluminium, 5 - 22 mm
Catalog # BOCH5670
Supplier:   BOCHEM
Bossheads, TECHNO
Catalog # BOCH5670
Supplier:  BOCHEM
Bossheads, TECHNO
Bossheads, TECHNO
Aluminium, 5 - 22 mm
Price
47,80 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These bossheads are ideal for supporting overhead stirrers.
  • Angle: 90°
  • Thread: M8
Specifications
  • Material:
    Aluminium
  • Für Stab Ø:
    5 - 22 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.