AuftragsverfolgungKontakt
Burette stand, DUPLEX | Avantor
Burette stand, DUPLEX
Burette stand, green cast iron, incl. rod (600×10 mm) and two plates (Ø 105 mm), 2 kg, Two burettes
Artikelnr. BOCH5620
Anbieter:   BOCHEM
Burette stand, DUPLEX
Artikelnr. BOCH5620
Anbieter:  BOCHEM
Burette stand, DUPLEX
Burette stand, DUPLEX
Burette stand, green cast iron, incl. rod (600×10 mm) and two plates (Ø 105 mm), 2 kg, Two burettes
Preis
88,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
This burette stand is made of green varnished cast iron.
  • Incl. stainless steel rod (600×10 mm)
  • Incl. two plates with diameter 105 mm (black and white)
  • For use with burette holder (article no. 5600)
Spezifikationen
  • Für:
    Two burettes
  • Bezeichnung:
    Burette stand, green cast iron, incl. rod (600×10 mm) and two plates (Ø 105 mm)
  • Gewicht:
    2 kg
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.