Citronensäure 25% in wässriger Lösung
Artikelnr. CMPLZ12984208.5L
Lieferant: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:5 L
- Seq:5190
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:192.13 g/mol
EINECS:201-069-1
:GHS05
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:77-92-9
Formel:HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
MDL-Nummer:MFCD00011669