ContactUsLinkComponent
Ammoniumcer(IV)nitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Irritant
Ammoniumcer(IV)nitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Catalog # CMPL3000100
CAS Number:  
Irritant
Ammoniumcer(IV)nitrat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Catalog # CMPL3000100
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :548.22 g/mol
EINECS:240-827-6
 :GHS07
CAS Number:16774-21-3
Formula:(NH₄)₂Ce(NO₃)₆
MDL Number:MFCD00151121