AuftragsverfolgungKontakt
Pipette brushes, Rotilabo® | Avantor
Pipette brushes, Rotilabo®
Pipette brush, Schweineborsten, Natur, 190 mm, 4/20/4 mm, 490 mm
Artikelnr. ROTHKE63.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Pipette brushes, Rotilabo®
Artikelnr. ROTHKE63.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Pipette brushes, Rotilabo®
Pipette brush, Schweineborsten, Natur, 190 mm, 4/20/4 mm, 490 mm
Preis
29,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Pipette brushes with uncoloured natural bristles.
  • Durable
  • Higly resistant to chemicals
  • Heat resistant to approximately 150 °C
Spezifikationen
  • Borstenfarbe:
    Natur
  • Borstenmaterial:
    Schweineborsten
  • Bürstenkopf Ø:
    4/20/4 mm
  • Bezeichnung:
    Pipette brush
  • Gesamtlänge:
    490 mm
  • Bürstenkopf-Länge:
    190 mm