AuftragsverfolgungKontakt
Dispenser Boxes | Avantor
Dispenser Boxes
Dispenser for speedy and clean cutting of Parafilm® and Dura Seal®, made of ABS, Grün, 171×120×144 mm
Artikelnr. ROTHHY13.1
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Dispenser Boxes
Artikelnr. ROTHHY13.1
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Dispenser Boxes
Dispenser for speedy and clean cutting of Parafilm® and Dura Seal®, made of ABS, Grün, 171×120×144 mm
Preis
74,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dispenser, made of ABS, for PARAFILM® sealing film.
  • Store, dispense, and cut Parafilm®, tape, labels, and Tough-Tags®
  • Designed with a safety razor that slides and cuts with no danger to fingers
  • Dispenser holds one or two 50 mm (2") rolls, or one 100 mm (4") roll
Spezifikationen
  • Farbe:
    Grün
  • Bezeichnung:
    Dispenser for speedy and clean cutting of Parafilm® and Dura Seal®, made of ABS
  • B×T×H:
    171×120×144 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.