AuftragsverfolgungKontakt
Universal container | Avantor
Universal container
Anbieter:   DELTALAB
Universal container
Anbieter:  DELTALAB
Zertifikate
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Containers made of PS, clear, with white PP screw caps.
  • With leakproof screw closure
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Dokumente
Product Family Options
Produktinformationen
  • Kapazität
    Höhe
    Ø Hals
    Ausführung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 30 ml
    92,5 mm
    30,8 mm
    non wrapped
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 400 ST
    1 * 400 ST - 222,00 €
    222,00 €
    1 * 400 ST
       222,00 €
  • 30 ml
    92,5 mm
    30,8 mm
    individually wrapped
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 400 ST
    1 * 400 ST - 252,00 €
    252,00 €
    1 * 400 ST
       252,00 €