AuftragsverfolgungKontakt
Soil sieves | Avantor
Soil sieves
100 mm, 45 mm, 2,00 / 0,900 / 0,600 / 0,400 / 0,250 / 0,200 / 0,140 / 0,125 / 0,063 mm
Artikelnr. NICK9130
Anbieter:   NICKEL ELECTRO
Soil sieves
Artikelnr. NICK9130
Anbieter:  NICKEL ELECTRO
Soil sieves
Soil sieves
100 mm, 45 mm, 2,00 / 0,900 / 0,600 / 0,400 / 0,250 / 0,200 / 0,140 / 0,125 / 0,063 mm
Preis
322,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These soil sieves designed for educational use have an aluminium body with stainless steel mesh.
This complete set of soil sieves consists of nine sieve sizes with a lid and pan.
Spezifikationen
  • Ø:
    100 mm
  • Maschenweite:
    2,00 / 0,900 / 0,600 / 0,400 / 0,250 / 0,200 / 0,140 / 0,125 / 0,063 mm
  • Höhe:
    45 mm
  • Seq:
    01
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.