AuftragsverfolgungKontakt
Accessories
Supplier:   Cytiva
Accessories
Supplier:  Cytiva
Certificates
Accessories
4 Options Available Below
Specifications for Product Family
Specifications
  • Catalog No:
  • 18-1111-03
  • 18-1111-05
  • 18-1114-43
  • 18-1111-26
  • Genauigkeit der Leitfähigkeit:
  • Der höhere Wert von ±2 % des Messbereichs oder ±10 μS/cm im Bereich 1 μS/cm – 300 mS/cm
  • Ausgänge:
  • Analog, 0–1 V, 4–20 mA
  • B×T×H:
  • 260×370×100 mm
  • 260×370×100 mm
  • 260×370×100 mm
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Bezeichnung
    Availability
    Price
  • Dummy electrode, PTFE, round tip, max flow rate 100 ml/min
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 198,00 €
    198,00 €
    1 * 1 ST
       198,00 €
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    18-1111-03
    Genauigkeit der Leitfähigkeit
    Ausgänge
    Analog, 0–1 V, 4–20 mA
    B×T×H
    260×370×100 mm
  • Leitfähigkeitsflusszelle, Titan/CTFE, Volumen 14 μl, max. Flussrate 100 ml/min, 16“ Außendurchmesser
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 920,00 €
    1 920,00 €
    1 * 1 ST
       1 920,00 €
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    18-1111-05
    Genauigkeit der Leitfähigkeit
    Der höhere Wert von ±2 % des Messbereichs oder ±10 μS/cm im Bereich 1 μS/cm – 300 mS/cm
    Ausgänge
    B×T×H
    260×370×100 mm
  • Conductivity flow cell, titanium/EPDM/fluoro plastics, 14 μl volume, with M6 connection
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 040,00 €
    1 040,00 €
    1 * 1 ST
       1 040,00 €
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    18-1114-43
    Genauigkeit der Leitfähigkeit
    Ausgänge
    B×T×H
  • pH-Elektrode, runde Spitze, mit versiegelter, kombinierter Doppelverbindung, Ag/AgCl-Referenz, Elektrolytbrücke aus 4M KCl, gesättigt mit Ag/AgCl, äußere Elektrolytbrücke aus 1M KNO 3, ringförmigem Keramik-Referenzverbindung und
    pH-Membran mit niedrigem Profil
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 560,00 €
    1 560,00 €
    1 * 1 ST
       1 560,00 €
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    18-1111-26
    Genauigkeit der Leitfähigkeit
    Ausgänge
    B×T×H
    260×370×100 mm