ContactUsLinkComponent
Closed caps, PTFE lined
Artikelnr. EPSCB267-2414UBB
Lieferant:  EP SCIENTIFIC
   Umweltschonende Herstellung
undefined
Closed caps, PTFE lined
Artikelnr. EPSCB267-2414UBB
Lieferant:  EP SCIENTIFIC
   Umweltschonende Herstellung
Spezifikationen
  • Gewinde:
    24-414
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    PTFE faced silicone liner
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
    Umweltschonende Herstellung
  • VE:
    144
  • Umweltzertifizierung:
    NAR Certificate of Retirement
Spezifikationen
Über diesen Artikel
These PTFE-lined closed caps are replacement caps for Thermo Scientific glass environmental sample bottles, jars, jugs and vials.
The PTFE liner is bonded to the cap so it won't fall out or become separated from the cap.