ContactUsLinkComponent
Gaserkennungssystem, X-am® 5600
 :  Dräger
undefined
Gaserkennungssystem, X-am® 5600
 :  Dräger
  • Catalog No:
  • DRAE8321050
  • DRAE6811960
  • Feuchtigkeit:
  • 10 − 95 % RH
  • Alarm:
  • Audible, multi-tone superior to 90 dB @ 30 cm, visual (360°) and Buzzer
  • Batterielebensdauer:
  • Less than 4 hours
  • B×T×H:
  • 47×144×130 mm
  • Gewicht:
  • 250 g
  • Temperaturbereich:
  • −20…+50 °C
XXS sensors
Frequently Bought Together