Membranpumpen, VARIO®
Diese Membranpumpen kombinieren moderne Regelelektronik und -software mit leistungsfähiger Mechanik. Sie regeln das Vakuum punktgenau durch Anpassen der Drehzahl der Membranpumpe; sie ermöglichen ein automatisches Finden des Dampfdrucks und ein selbstständiges Anpassen des Vakuums an den Prozessverlauf. Die schnelle adaptive Regelung stellt, unabhängig von der Größe der Apparatur und der Menge des Gasanfalls, immer das angemessene Saugvermögen bereit. VARIO Membranpumpen bestehen immer aus der Pumpe, sowie dem Vakuum-Controller mit Anzeige und Vakuum-Sensor.
- Optimale Regelung eines vorgegebenen Vakuums
- Schnellere Auspumpzeiten (Drehzahlerhöhung)
- Sehr niedriger Enddruck durch patentierten 'TURBO-Modus'
- Schnelle Prozesszeiten durch externe oder interne Drehzahlvorgaben
- Separater Vakuum-Controller für Vakuummessung an der passenden Stelle
- Catalog No:
- 181-1084
- Modell:
- MV 2 NT VARIO with EU-plug
- Anzahl der Stufen:
- 4
- Vakuum-Controller:
- CVC 3000
- Fließrate:
- 55 l/min
- Enddruck (abs):
- 0,3 mbar
- Schutzart:
- IP 20
- Max. Gegendruck am Auslass (abs.):
- 1,1 bar
- Anschluss Druckseite (EX):
- Silencer/G1/4”
- Anschluss Saugseite (IN):
- Small flange KF DN 16
- Zulassung ATEX:
- II 3G IIC T3 X Internal Atm. only
- Motorleistung:
- 0,53 kW
- B×T×H:
- 325×235×245 mm
- Gewicht:
- 18,9 kg
Frequently Bought Together