Saffran, Q Path®
Kunststoffflasche, 10 g
Anbieter: VWR Chemicals
Springe zu:
Product Details & Documents
Färbelösung für HES Färbung. Das Produkt hat keine IVD Kennzeichnung.
Synonyme: C.I. 75100
- CAS Nummer:84604-17-1
- Molekulargewicht:976.96 g/mol
- EINECS:283-295-0
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer16254406.pdf P20_VWRC11507736_SPEC_DE.pdf spec_VWRC11507736 spec_VWRQ11507736 spec_VWRQ11507736
Produktspezifikation
sds_VWRQSAFRAN_STRAENG sds_VWRQSAFRAN_STRAENGE
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:10 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.