VWR® Q Path® Stick on (Zellkleber) für die Mikroskopie
Artikelnr. 11047600.
Lieferant: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:500 mL
- Bezeichnung:Stick on (Cell adhesive) Q Path®
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Kleber zur besseren Haftung histologischer Schnitte auf Objektträgern. Alternative zu Albumin-Glycerin.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution: