AuftragsverfolgungKontakt
Titrator, digital
Digital titrator
Artikelnr. HACH1690001
Anbieter:   Hach
Titrator, digital
Artikelnr. HACH1690001
Anbieter:  Hach
Titrator, digital
Titrator, digital
Digital titrator
Preis
523,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This titrator uses a high-precision dispensation device and cartridges that contain concentrated titrants to allow analyses in the lab, the plant or the field. Accurate titrations are made without the bulk and fragility of conventional burettes.
  • Interchangeable cartridges allow you to change titrants in seconds; no cleaning or rinsing of burettes
  • More than 50 parameter/range combinations are available
  • Each cartridge contains approximately 13 ml of titrating solution, enough for 50 - 100 average titrations
  • End-Point is easy to determine: Number used for calculation of sample concentration is recorded directly from the titrator's digital counter
  • For many methods, the displayed value is the concentration
  • Accuracy: ±1% (Uncertainty of readings is 1 digit; most samples require more than 100 digits)
 : Supplied with hard-sided carrying case, manual, and five straight delivery tubes.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Digital titrator
  • Cat. No.:
    HACH1690001
  • Maßeinheiten:
    mg/l
  • Genauigkeit:
    ± 1% for readings over 100 digits. (Uncertainty of readings is 1 digit. Most samples require more than 100 digits.)
  • Modell:
    Digital titrator
  • Messbereich:
    800 digits/ml or 0,00125 ml/digit
  • Betriebstemperatur:
    4...50 °C
  • Gewicht:
    0,132 kg
  • Display:
    Digital counter window
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HACH50543
    Erlenmeyer flask, glass, narrow mouth and heavy-duty rim, 125 ml, with graduations
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 15,10 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HACH50546
    Erlenmeyer flask, glass, narrow mouth and heavy-duty rim, 250 ml, with graduations
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 16,50 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HACH50841
    Cylinder, graduated, 50 ml +/- 0,4 ml, 1,0 ml divisions (white markings)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 52,80 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HACH1419705
    Dropper, glass, with 0,5 and 1 ml marks, for measuring and dispensing liquids
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - 28,80 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HACH1720500
    Titration delivery tubes for digital titrator, straight with J-hook
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - 19,80 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • HACH2124720
    Plastic dropper pipette, with 0,5 and 1,0 ml mark, for use in a variety of Hach test kits
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 ST - 10,70 €