Diese Adjustable Spacer Mehrkanalpipetten haben einstellbare Spitzen um den Transfer von Flüssigkeiten zwischen Röhrchen und Platten zu beschleunigen und zu erleichtern. Ideal für genomische, proteomische und Zellkultur-Anwendungen.
- Standard Funktionen umfassen normales Pipettieren, Multi-Dispensen, Mischen und True Manual™ Pipettieren
- Fortgeschrittene Funktionen umfassen Volumenprogrammierung, fixes Volumen, Titration, Dilution und reverses Pipettieren
- Verbesserte Geschwindigkeit, Blowout und automatische Dispensieroptionen
- Einfache Menüstruktur, Joysticksteuerung und großer Farbbildschirm erleichtern den Wechsel zwischen Pipettiermodus und Einstellungen
- Kann mit LTS™-Spitzen für konsistente Probenaufnahme auf allen Kanälen und für geringe Spitzenabwurfkräfte benutzt werden
- Leichtere Federn zur Reduzierung der Kolbenkraft um bis zu 28 %
- Proprietäre neue Druckstange für außergewöhnlich präzise und gleichmässige Probenaufnahme über alle Kanäle
- Ausgestattet mit RFID-Tags für verbesserte Sicherheit sowie hochmodernes Bestandsmanagement und maximale Rückverfolgbarkeit von Kalibrierdaten
Pipetteneinstellungen, Protokolle und Wartungsalarme mit Kennwortschutz gewährleisten die GLP-/GMP-Konformität. Zudem sind die GLP-Daten, wie Wartungsprotokolle sowie Zyklus- und Statusdaten, vollständig vor Manipulation geschützt.
Adjustable Spacer: Durch fortlaufend variable Verstellung kann der Spitzenabstand zwischen 9 und 14 mm bei Modellen mit 8 Kanälen und zwischen 9 und 19 mm bei Modellen mit 6 Kanälen eingestellt werden. Dies ist für die Aufnahme von 96er-Platten und für die Abgabe auf 24er-Platten oder Röhrchen, bzw. umgekehrt, geeignet. Die einfache Einstellung mit einer Hand ermöglicht das direkte Wechseln nach dem Aufnehmen und vor dem Abgeben. Abstandsmarkierungen bieten eine schnelle visuelle Hilfe oder definieren die einstellbare Arretierung für wiederholbare Abstände ohne danach schauen zu müssen.