Einkanalpipetten, elektronisch, variables Volumen, E4™ XLS™
: RAININ
Die E4™ XLS™ ist eine elektronische Pipette, welche direkt am PC erweitert werden kann. Verfügbar als Standardversion odder mit LTS LiteTouch-System für niedrigere Abwurfkräfte.
- Großer Bildschirm, Joystick-Steuerung und Karussell-Menüführung für schnelle Navigation zu allen Modellen und Optionen
- True Manual™ Modus ermöglicht dauerhafte Echzeitkontrolle der Pipettiergeschwindigkeit und Richtung, kombiniert mit präziser Volumenmessung
- Unabhängige Kontrolle von Aspirations-, Abgabe- und Mischgeschwindigkeiten für anspruchsvolle Flüssigkeiten
- Blowout und automatische Dispensieroptionen für präzise Pipettierprotokolle
- Ergonomischer Fingerhaken und Joystick bieten maximalen Komfort
Standard-Funktionen: Normales Pipettieren, Mehrfach-Dispensieren und Mischen.
Fortgeschrittene Funktionen: Sequenzierte Volumenprogramierung, fixes Volumen, Titration, Dilution und reverses Pipettieren.
: Wird mit Li-Ionen-Batterie und Netzteil geliefert. Eine optionale Ladestation ist separat erhältlich.
Frequently Bought Together