ContactUsLinkComponent
Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL2105-50ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Natriumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Catalog # SIAL2105-50ML
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    50 mL
  • Seq:
    2370
Specifications
About this item
 :
 :40 g/mol
Density:1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Raumtemperatur
UN:1824
ADR:8,III
 :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
EINECS:215-185-5
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548