Natriumhydroxid 0.205 mol/l (0.205 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Artikelnr. 30036.400
Lieferant: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- Packung:Beutel-im-Karton (Cubitainer)
- VE:10 L
- Seq:5214
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy):0.2046 - 0.2054 mol/l
- NIST rückführbar:Bestätigt
Spezifikation Testergebnisse
Über diesen Artikel
:
:40 g/mol
Siedepunkt:>105 °C (1013 hPa)
Dichte:1,008 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,III
:GHS05
CAS-Nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548