ContactUsLinkComponent
Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Catalog # CMPL3007300
CAS Number:  
Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur.
Catalog # CMPL3007300
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :158.11 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:231-867-5
CAS Number:7772-98-7
Formula:Na₂S₂O₃
MDL Number:MFCD00003499