ContactUsLinkComponent
Kaliumdihydrogenphosphat 1 mol/l in wässriger Lösung
Catalog # 786-488
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  
Kaliumdihydrogenphosphat 1 mol/l in wässriger Lösung
Catalog # 786-488
Supplier:  G-Biosciences
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :136.09 g/mol
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:231-913-4
CAS Number:7778-77-0
Formula:KH₂PO₄
MDL Number:MFCD00011401