Kaliumchlorid gesättigt mit Silberchlorid in wäßriger Lösung 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung
Artikelnr. 662-8355
Lieferant: Mettler - Toledo
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1.000 mL
- Seq:2865
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:74.55 g/mol
Dichte:1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-211-8
CAS-Nummer:7447-40-7
Formel:KCl+AgCl
MDL-Nummer:MFCD00011360