ContactUsLinkComponent
Kaliumhydroxid 45% (w/v) in wässriger Lösung
Corrosive
Irritant
Kaliumhydroxid 45% (w/v) in wässriger Lösung
Catalog # 47010.K2
CAS Number:  
Corrosive
Irritant
Kaliumhydroxid 45% (w/v) in wässriger Lösung
Catalog # 47010.K2
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :56.11 g/mol
Density:1,44
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:215-181-3
UN:1814
ADR:8,II
 :GHS05
 :GHS07
CAS Number:1310-58-3
Formula:KOH
MDL Number:MFCD00003553