ContactUsLinkComponent
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,5 (0,5 mol/L)
Artikelnr. R013
Lieferant:  G-Biosciences
CAS-Nummer:  
Buffer, EDTA buffer solution pH 8,5 (0,5 mol/L)
Artikelnr. R013
Lieferant:  G-Biosciences
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    EDTA buffer solution pH 8,5 (0,5 mol/l)
Spezifikationen
Über diesen Artikel
A DNase and RNase free solution of 0.5M EDTA.