Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung
HACH245032
: Hach
:
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:100 mL
- Seq:2440
:
:40 g/mol
:109 °C (1013 hPa)
:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
:Raumtemperatur
:215-185-5
:1824
:8,II
:GHS05
:1310-73-2
:NaOH
:MFCD00003548