Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Express Eingabe
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Sodium hydroxide
Natriumhydroxid 3.636 mol/l (3.636 N) in wässriger Lösung
Natriumhydroxid 3.636 mol/l (3.636 N) in wässriger Lösung
705-0065
:
Hach
:
Natriumhydroxid 3.636 mol/l (3.636 N) in wässriger Lösung
705-0065
:
Hach
:
VE:
1
Seq:
0001
:
:
40 g/mol
:
109 °C (1013 hPa)
:
≤1,11 g/cm³ (20 °C)
:
Raumtemperatur
:
215-185-5
:
1824
:
8,II
:
GHS05
:
1310-73-2
:
NaOH
:
MFCD00003548