ContactUsLinkComponent
Ätzend
Natriumhydroxid 2.8 mol/l (2.8 N) in wässriger Lösung
Artikelnr. CAYM780068-1
Lieferant:  Cayman Chemical
CAS-Nummer:  
Ätzend
Natriumhydroxid 2.8 mol/l (2.8 N) in wässriger Lösung
Artikelnr. CAYM780068-1
Lieferant:  Cayman Chemical
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    1
  • Seq:
    0001
Spezifikationen
Über diesen Artikel
 :
 :40 g/mol
Siedepunkt:109 °C (1013 hPa)
Dichte:≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,II
 :GHS05
CAS-Nummer:1310-73-2
Formel:NaOH
MDL-Nummer:MFCD00003548