ContactUsLinkComponent
Reinraum-Kapuzen, zur Verwendung mit Schutzbrillen, 5R181
undefined
Reinraum-Kapuzen, zur Verwendung mit Schutzbrillen, 5R181
  • Catalog No:
  • KWIN100649500
  • KWIN100649730
  • Modell:
  • 5R181
  • 5R181
  • Anwendungsbereich Outfit:
  • Reinraum, Labor
  • Reinraum, Labor
  • Geschlecht:
  • Unisex
  • Unisex
  • Stoff:
  • XR50 fabric (97% polyester and 3% conductive fibre)
  • XR50 fabric (97% polyester and 3% conductive fibre)
  • Gewicht:
  • Weight: 115 g/m²
  • Weight: 115 g/m²
Frequently Bought Together