Hybridisierungsbad, Slide Moat™
Lieferant: BOEKEL SCIENTIFIC
Zertifikate
Über diesen Artikel
Der Slide Moat™ ist ein vielseitiger Inkubator für Mikroskop-Objektträger, der für die in-situ-Hybridisierung oder -Denaturierung entwickelt wurde. Er ist ideal für alle Trocknungs- und Wärmverfahren für Objektträger in histologischen, zytologischen oder pathologischen Laboren.
- Für 30 Standard-Objektträger
- PID-Temperaturregler für einfache Temperaturwahl, schnelles Aufheizen und hervorragende Temperaturkonstanz
- Fest sitzender Deckel aus gehärtetem Glas, der mit der eingebauten Dichtung an der Heizbasis abschließt
- Der luftdichte Deckel schließt die Feuchtigkeit ein – nur wenige Tropfen Wasser genügen, um eine gesättigte Atmosphäre für Inkubationen über Nacht aufrechtzuerhalten
Hinweis: Für Inkubationen bei hohen Temperaturen (>37 °C) oder mit langer Dauer (>1 Stunde) wird dringend die Verwendung abgedeckter oder abgedichteter Objektträger empfohlen.
Delivery: Das Hybridisierungsbad Slide Moat™ wird komplett mit Deckel aus gehärtetem Glas geliefert.
Frequently Bought Together