Standards for gas chromatography, OQ/PV headspace sample standard
Artikelnr. HEWL5182-9733
Lieferant: Agilent
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1
- Bezeichnung:OQ/PV headspace sample standard
Spezifikationen
Über diesen Artikel
OQ/PV headspace sample standard contains 0,2 to 0,3% t-butyl disulphide, 1,2-dichlorobenzene, and nitrobenzene in ethanol.