Ladies sweat jacket, with hood, Acode® Basecamp, 1746
Supplier: FRISTADS KANSAS
Certificates
About this item
Double face sweatshirt made of 66% cotton and 34% polyester.
- Combed cotton
- Inside of hood, zipper and seams in contrasting colour
- Tailored fit
- Front pockets
- Rib knitted cuffs with elastane
Weight: 320 g/m²
Specifications
- Catalog No:
- KWIN100234231L
- KWIN100234231S
- Modell:
- 1746
- 1746
- Anwendungsbereich Outfit:
- Allgemeine Anwendungen
- Allgemeine Anwendungen
- Riskobereich:
- Kälte
- Kälte
- Geschlecht:
- Für Damen
- Für Damen
- Arm- oder Beinlänge:
- Lang
- Lang
- Verschlussart:
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Stoff:
- 66% cotton and 34% polyester
- 66% cotton and 34% polyester
- Gewicht:
- 320 g/m²
- 320 g/m²