Forstschutzhelm, Kombi-Set, PW98
PRTWPW98ORR
: Portwest
- Farbe:Orange
- Bezeichnung:Kopfschutz-Set für die Forstwirtschaft, mit Visier, Gehörschutz, Sonnenblende und Nackenschutz
- VE:1
Dieses professionelle Kopfschutz-Set umfasst Visier, Gehörschutz, Sonnenblende und Nackenschutz (ABS-Helm, Netzvisier, ABS/Polystyrol-Gehörschützer).
- Optik der Klasse 1 und Hightech-Design sorgen für gute Sicht und vollen Gesichtsschutz.
- Das Set wird durch einen verstärkten Visierhalter ergänzt, der die Stabilität des Helms erhöht.
- Gehörschutz: SNR23dB
Farbe: Orange
: EN 397, EN 352-3, EN 166 3B, EN 1731
:
: