AuftragsverfolgungKontakt
Flammfester Blouson, Waverly 7361 | Avantor
Flammfester Blouson, Waverly 7361
Artikelnr.
Flammfester Blouson, Waverly 7361
Artikelnr.
Anbieter:  
Flammfester Blouson, Waverly 7361
Flammfester Blouson, Waverly 7361
Product Details & Documents
Antistatische Jacke aus 100% Polyestergewebe mit 100% FR-PU-Beschichtung + AST. Mit festem flammhemmendem Baumwollfutter und herausnehmbarem flammhemmendem Fleecefutter im Rumpf (ohne Ärmel, nicht einzeln tragbar).
  • Gerader Kragen mit verstaubarer Kapuze
  • Reißverschluss unter der Klappe mit Klettverschluss
  • Zwei aufgesetzte Taschen mit Patte, eine Napoleontasche, eine Innentasche
  • Ärmelverengung durch Druckknöpfe
  • Elastischer Saum
  • Verklebte Nähte
  • Flammhemmendes Reflexband (25 mm)
Der Stoff an der Außenseite ist wasserabweisend und hat eine feuchtigkeitsanziehende Beschichtung Innen.
Rückenlänge: 75 cm
Gewicht: 250 g/m²
 : EN 13034 (Typ PB/6), EN 531 (A/B2/C1), EN 14116 (innerer Index 3; äußerer Index 1), EN 1149-5, EN 343 (3-3)
Nur abnehmbares Futter: EN 14058 (1XXXX), EN ISO 14116 (Index 1)