Standard-Labormäntel, C852
Anbieter: Portwest
Über diesen Artikel
Standard-Mäntel aus Kingsmill-Gewebe (65% Polyester, 35% Baumwolle), einem robusten, langlebigen Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention.
Brusttasche, zwei untere aufgesetzte Taschen
-
Verdeckter Druckknopfverschluss
Rückenschlitz
Gewicht: 245 g/m²
13 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Standard-Mäntel aus Kingsmill-Gewebe (65% Polyester, 35% Baumwolle), einem robusten, langlebigen Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention.
Brusttasche, zwei untere aufgesetzte Taschen
-
Verdeckter Druckknopfverschluss
Rückenschlitz
Gewicht: 245 g/m²
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
- Catalog No:
- PRTWC852NARS
- PRTWC852NARM
- PRTWC852NARL
- PRTWC852NARXL
- PRTWC852NARXXL
- PRTWC852NARXXXL
- PRTWC852NAR4XL
- PRTWC852WHRS
- PRTWC852WHRM
- PRTWC852WHRL
- PRTWC852WHRXL
- PRTWC852WHRXXL
- PRTWC852WHRXXXL
- Einsatzbereiche / Verwendung:
- Labor|Industrie
- Labor|Industrie
- Labor|Industrie
- Labor|Industrie
- Labor|Industrie
- Labor|Industrie
- Labor|Industrie
- Labor|Industrie
- Labor|Industrie
- Labor|Industrie
- Labor|Industrie
- Labor|Industrie
- Labor|Industrie
- Geschlecht:
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Für Herren
- Arm- oder Beinlänge:
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Verschlussart:
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Druckknöpfe
- Stoff:
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- 65% polyester and 35% cotton
- Gewicht:
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
- FarbeKonfektionsgrößeLängeVerfügbarkeitPreis
- Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC852NARSEinsatzbereiche / VerwendungLabor|IndustrieGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff65% polyester and 35% cottonGewicht245 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC852NARMEinsatzbereiche / VerwendungLabor|IndustrieGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff65% polyester and 35% cottonGewicht245 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC852NARLEinsatzbereiche / VerwendungLabor|IndustrieGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff65% polyester and 35% cottonGewicht245 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC852NARXLEinsatzbereiche / VerwendungLabor|IndustrieGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff65% polyester and 35% cottonGewicht245 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC852NARXXLEinsatzbereiche / VerwendungLabor|IndustrieGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff65% polyester and 35% cottonGewicht245 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC852NARXXXLEinsatzbereiche / VerwendungLabor|IndustrieGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff65% polyester and 35% cottonGewicht245 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC852NAR4XLEinsatzbereiche / VerwendungLabor|IndustrieGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff65% polyester and 35% cottonGewicht245 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC852WHRSEinsatzbereiche / VerwendungLabor|IndustrieGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff65% polyester and 35% cottonGewicht245 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC852WHRMEinsatzbereiche / VerwendungLabor|IndustrieGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff65% polyester and 35% cottonGewicht245 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC852WHRLEinsatzbereiche / VerwendungLabor|IndustrieGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff65% polyester and 35% cottonGewicht245 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC852WHRXLEinsatzbereiche / VerwendungLabor|IndustrieGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff65% polyester and 35% cottonGewicht245 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC852WHRXXLEinsatzbereiche / VerwendungLabor|IndustrieGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff65% polyester and 35% cottonGewicht245 g/m² - Spezifikationen:
Mehr
Specifications
Cat. No.PRTWC852WHRXXXLEinsatzbereiche / VerwendungLabor|IndustrieGeschlechtFür HerrenArm- oder BeinlängeLangVerschlussartDruckknöpfeStoff65% polyester and 35% cottonGewicht245 g/m²