Hose, Portwest Texo, TX11
Supplier: Portwest
Certificates
About this item
Stilvolle und praktische Arbeitshose aus baumwollreichem Stoff (60% Baumwolle, 40% Polyester). Die Baumwolle sorgt für gute Waschbarkeit bei 60 °C, während das Polyester für die Robustheit sorgt, die für den täglichen Gebrauch unerlässlich ist. Kann mit der Kontrastjacke TX10 kombiniert werden.
- Gummizug hinten in der Taille
- Kniepolstertaschen
- Handytasche
- Oberschenkeltasche
- Klettverschluss an den Säumen zur Anpassung
Gewicht: 245 g/m²
Specifications
- Catalog No:
- PRTWTX11NARXXXL
- PRTWTX11GRRM
- PRTWTX11BKRXL
- PRTWTX11GRRS
- PRTWTX11BKRXXL
- PRTWTX11GRRXL
- PRTWTX11BKRXXXL
- PRTWTX11GRRXXL
- PRTWTX11GRRXXXL
- PRTWTX11NARL
- PRTWTX11NARM
- PRTWTX11NARS
- PRTWTX11NARXL
- PRTWTX11BKRL
- PRTWTX11NARXXL
- PRTWTX11BKRM
- PRTWTX11GRRL
- PRTWTX11BKRS
- Modell:
- TX11
- TX11
- TX11
- TX11
- TX11
- TX11
- TX11
- TX11
- TX11
- TX11
- TX11
- TX11
- TX11
- TX11
- TX11
- TX11
- TX11
- TX11
- Anwendungsbereich Outfit:
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Allgemeine Anwendungen, Industrie
- Geschlecht:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Arm- oder Beinlänge:
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Lang
- Verschlussart:
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Reißverschluss
- Stoff:
- 60% cotton, 40% polyester
- 60% cotton, 40% polyester
- 60% cotton, 40% polyester
- 60% cotton, 40% polyester
- 60% cotton, 40% polyester
- 60% cotton, 40% polyester
- 60% cotton, 40% polyester
- 60% cotton, 40% polyester
- 60% cotton, 40% polyester
- 60% cotton, 40% polyester
- 60% cotton, 40% polyester
- 60% cotton, 40% polyester
- 60% cotton, 40% polyester
- 60% cotton, 40% polyester
- 60% cotton, 40% polyester
- 60% cotton, 40% polyester
- 60% cotton, 40% polyester
- 60% cotton, 40% polyester
- Gewicht:
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²
- 245 g/m²