Sicherheitsstiefel, pull-on, Steelite™ WORK Rigger FW12
: Portwest
Antistatischer Schlupfstiefel aus Büffelspaltleder mit Dual Density Sohle aus PU/Gummi, öl- und hitzebeständig (300 °C).
- Pelzfutter
- Fersendämpfung
- Zehenschutzkappe aus Stahl (200 J)
- Durchtrittsichere Zwischensohle aus Stahl
- Seitliche Laschen erleichtern das Anziehen
Farbe: Schwarz, braun
: EN ISO 20345:2011; S1P, HRO, SRC
Frequently Bought Together