ContactUsLinkComponent
UHPLC-Säulen, Pinnacle® DB IBD UHPLC (USP L68)
Lieferant:  Restek
Zertifikate
UHPLC-Säulen, Pinnacle® DB IBD UHPLC (USP L68)
Lieferant:  Restek
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 554-1571
  • 554-1570
  • 554-1572
  • Endcapped:
  • N/A, N/A
  • N/A, N/A
  • N/A, N/A
  • pH-Bereich:
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • 2,5 - 8
  • Temperaturlimit:
  • 80 °C
  • 80 °C
  • 80 °C
  • USP-Code:
  • L68, L68
  • L68, L68
  • L68, L68