Neutralreiniger, Dismofix® N
Artikelnr. BODL972940
Lieferant: Bode
Spezifikationen
- Bezeichnung:Flächen-Neutralreiniger, Dismofix® N, 5-Liter-Kanister
- VE:12
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Dieser Neutralreiniger ist universell einsetzbar. Er eignet sich besonders zur gründlichen und schonenden Neutralreinigung aller abwaschbaren Flächen und Gegenstände, aber auch zur Reinigung in Kombination mit allen BODE-Flächendesinfektionsmitteln. Der Reiniger ist hochkonzentriert – und daher besonders ergiebig –, pH-neutral und vollständig biologisch abbaubar.
Zusammensetzung: Nichtionische Tenside, Lösungsvermittler, Komplexbildner, Duftstoffe.
Aufgenommen in die Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK).
Caution: Hinweis: Vor Einsatz auf beschichteten Böden empfiehlt sich eine Beständigkeitsüberprüfung an unauffälliger Stelle.