Vinylhandschuhe, Rotiprotect®
Flexible, beidhändig tragbare PVC-Handschuhe Ideal für die Lebensmittelverarbeitung
- Unsteril, gepudert/puderfrei, glatte Oberfläche
- Sehr gutes Tastempfinden
- Mit Rollrand
- Frei von Latexproteinen
: EN 455, Kat. I; AQL 1,5
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Für fetthaltige Lebensmittel ungeeignet.
Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Für fetthaltige Lebensmittel ungeeignet.
- Catalog No:
- ROTH6177.1
- ROTH6178.1
- ROTHX355.1
- ROTH6179.1
- ROTHX356.1
- ROTH1904.1
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Beidseitig tragbar
- Einweg / wiederverwendbar:
- Einweg
- Einweg
- Einweg
- Einweg
- Einweg
- Einweg
- Latex / ohne Latex:
- Ohne Latex
- Ohne Latex
- Ohne Latex
- Ohne Latex
- Ohne Latex
- Ohne Latex
- Gepudert/ungepudert:
- Ungepudert
- Ungepudert
- Gepudert
- Ungepudert
- Ungepudert
- Gepudert
- Oberfläche:
- Smooth
- Smooth
- Smooth
- Smooth
- Smooth
- Smooth
- Stulpenart:
- Rollrand
- Rollrand
- Rollrand
- Rollrand
- Rollrand
- Rollrand
- EN Standard:
- EN 455
- EN 455
- EN 455
- EN 455
- EN 455
- EN 455
- Zugelassen für Lebensmittelkontakt:
- +
- +
- +
- +
- +
- +
Frequently Bought Together