Allzweckhandschuhe, Showa 7199NC
112-5893
: Showa
- Handschuhgröße:10
- Verpackt:12 Paar/Packung
- Beidseitig tragbar / handspezifisch:Handspezifisch
- Einweg / wiederverwendbar:wieder verwendbar
- Farbe:Dunkelblau
- Länge:305 mm
- Modell:7199NC
- EN Standard:EN 388:2016 (4111X)
- Trägermaterial:Jersey
- Oberfläche:Smooth
- VE:72 PAIR
Dieser flexible Liner aus Baumwolljersey mit Nitrilbeschichtung bietet eine gute mechanische Festigkeit. Empfohlen für risikoreiche Schwerarbeiten
- Schweißabsorbierend für einen tragefreundlichen, langen Einsatz
- Schützt die Hand gegen Öle und Abrieb bei hoher Fingerfertigkeit
- Undurchlässig, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung
- Antibakterielle und geruchsabweisende Behandlung
- Mit Zierkante
Ideal für Landwirtschaft, Automobilindustrie, Lebensmittelanwendungen, Glas- und Metallindustrie, petrochemische Industrie und öffentlicher Bereich.
: EN 388:2016 (4111X); Kat. II.