Multielement-Qualitätskontrollstandard 10 mg/l 12 Elemente in Salpetersäure 2% / Flusssäure < 0,1% ARISTAR® für die ICP-MS
84794.180
:
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Multielement-Qualitätskontrollstandard 10 mg/l {Hf; Ge; Mo; Nb; Sb; Si; Sn; Ta; Te; Ti; W; Zr} in Salpetersäure 2% / Flusssäure < 0,1% ARISTAR® für die ICP-MS
12 Elemente 10 mg/L: Hf, Ge, Mo, Nb, Sb, Si, Sn, Ta, Te, Ti, W, Zr
12 Elemente 10 mg/l: Hf, Ge, Mo, Nb, Sb, Si, Sn, Ta, Te, Ti, W, Zr
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.
: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
: Wird mit Analysenzertifikat geliefert.